Learn More
MOPS, solution tampon de 0,5M, pH 6,5, Thermo Scientific™
Code produit. 15445619
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le MOPS est fréquemment utilisé comme agent tampon en biologie et en biochimie. Il est largement utilisé pour l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide. Il est utilisé comme tampon d’acide propanesulfonique A morpholino.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
L’utilisation au-dessus de 20 mM dans les travaux de culture cellulaire de mammifères n’est pas recommandée. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts, des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1132-61-2
Formule moléculaire C7H15NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 209.26
Numéro MDL MFCD00006183
Clé InChI DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 70807
ChEBI CHEBI:44115
Nom IUPAC 4-(3-sulfonatopropyl)morpholin-4-ium
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau MOPS buffer soln.
Concentration 0.5 M
pH 6.5
Forme physique Liquide
Quantité 250 mL
Odeur Odorless
Informations sur la solubilité Soluble in water.