Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur de poche Mono
Échantillonneur à utilisation facile et rapide avec conception GMP, ce qui signifie qu’il peut être démonté et nettoyé très rapidement. L’échantillonneur de poche Mono Sampling Systems™ convient au prélèvement d’échantillons discrets de zone à partir de poudres et de granulés à écoulement libre.
505.00€ - 720.00€
Spécification
Type de produit | Échantillonneur de poche |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (316L) |
Comprend | Un point d’échantillonnage |
Capacité (métrique) | 20 mL |
À utiliser avec (application) | Échantillonnage de poudre |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15809261
|
Sampling Systems™
1430S-600 |
20 mL | 600 mm |
540.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15889251
|
Sampling Systems™
1430S-1000 |
20 mL | 1000 mm |
505.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15899251
|
Sampling Systems™
1430S-1500 |
20 mL | 1500 mm |
720.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Pour l’échantillonnage de poudres et granulés à écoulement libre
- Structure en acier inox 316L résistant aux produits chimiques
- Facile à nettoyer
- Fonctionnement simple et rapide
- Il vous suffit de le pousser dans la poudre ou les granulés et de tourner la poignée pour prélever l’échantillon
- Idéal pour l’échantillonnage chimique, alimentaire et pharmaceutique
Spécification
Échantillonneur de poche | |
Un point d’échantillonnage | |
Échantillonnage de poudre |
Acier inoxydable (316L) | |
20 mL | |
25 mm |