Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur de poche Mono
Échantillonneur à utilisation facile et rapide avec conception GMP, ce qui signifie qu’il peut être démonté et nettoyé très rapidement. L’échantillonneur de poche Mono Sampling Systems™ convient au prélèvement d’échantillons discrets de zone à partir de poudres et de granulés à écoulement libre.
Marque: Sampling Systems™ 1430S-1000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour l’échantillonnage de poudres et granulés à écoulement libre
- Structure en acier inox 316L résistant aux produits chimiques
- Facile à nettoyer
- Fonctionnement simple et rapide
- Il vous suffit de le pousser dans la poudre ou les granulés et de tourner la poignée pour prélever l’échantillon
- Idéal pour l’échantillonnage chimique, alimentaire et pharmaceutique
Spécification
Échantillonneur de poche | |
Un point d’échantillonnage | |
Échantillonnage de poudre | |
1000 mm |
Acier inoxydable (316L) | |
20 mL | |
25 mm |