Learn More
Molybdène hexacarbonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Molybdène hexacarbonyl, 98 %, C6O6Mo, numéro CAS-13939-06-5, hexacarbonylmolybdène, monoxyde de carbone-molybdène 6:1, hexacarbonylmolybdène, peut contenir jusqu’à 5 g de cr, hexakis monoxyde de carbone molybdène, molybdène hexarbonyl, hexakis méthanidylidyneoxidanium molybdène, 50 g, 100,0, 97,5, CHEBI:30508
98.00€ - 2058.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13939-06-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C6O6Mo |
Poids moléculaire (g/mol) | 264 |
Numéro MDL | MFCD00003466 |
Clé InChI | KMKBZNSIJQWHJA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | molybdenumhexacarbonyl, carbon monooxide-molybdenum 6:1, hexakis carbon monoxide molybdenum, hexacarbonylmolybdenu, hexakis methanidylidyneoxidanium molybdenum, hexacarbonylmolybdenum, may contain up to cr 5g |
CID PubChem | 2724068 |
ChEBI | CHEBI:30508 |
Nom IUPAC | monoxyde de carbone molybdène |
SMILES | [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Mo] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10496463
|
Thermo Scientific Acros
190390100 |
10 g | Flacon en verre |
98.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10646022
|
Thermo Scientific Acros
190390500 |
50 g | Flacon en verre |
412.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10072490
|
Thermo Scientific Acros
190392500 |
250 g | Flacon en verre |
2058.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13939-06-5 | |
264 | |
KMKBZNSIJQWHJA-UHFFFAOYSA-N | |
2724068 | |
monoxyde de carbone molybdène |
C6O6Mo | |
MFCD00003466 | |
molybdenumhexacarbonyl, carbon monooxide-molybdenum 6:1, hexakis carbon monoxide molybdenum, hexacarbonylmolybdenu, hexakis methanidylidyneoxidanium molybdenum, hexacarbonylmolybdenum, may contain up to cr 5g | |
CHEBI:30508 | |
[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Mo] |
Spécification
Molybdenum hexacarbonyl | |
98% | |
Blanc à jaune | |
100.0 | |
98% | |
Mo(CO)6 | |
02,287; 03,206; 04,346; 09,317; 10,274; 13,194; 01,140; 02,448; 03,325; 04,559; 05,736; 06,652; 07,68; 08,109; 09,113; 15,9 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene, slightly soluble in ether and most oter common, organic solvents | |
[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Mo] | |
264 | |
CHEBI:30508 | |
98% | |
1.96 |
150.0°C | |
13939-06-5 | |
97.5 | |
Poudre cristalline | |
C6O6Mo | |
MFCD00003466 | |
molybdenumhexacarbonyl, carbon monooxide-molybdenum 6:1, hexakis carbon monoxide molybdenum, hexacarbonylmolybdenu, hexakis methanidylidyneoxidanium molybdenum, hexacarbonylmolybdenum, may contain up to cr 5g | |
KMKBZNSIJQWHJA-UHFFFAOYSA-N | |
monoxyde de carbone molybdène | |
2724068 | |
264 | |
Authentique | |
1.9600g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Déclaration GHS P
Rincer la bouche.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver avec précaution et abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortabl
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 237-713-3
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Molybdenum hexacarbonyl
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
Mention de danger
- H310-Mortel par contact cutané.
- H330-Mortel par inhalation.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P330-Rincer la bouche.
RUO – Research Use Only