Learn More
Molybdène hexacarbonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Molybdenum hexacarbonyl |
Point de fusion | 150.0°C |
Note relative au nom | 98% |
Couleur | Blanc à jaune |
% min. CAS | 97.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Forme physique | Poudre cristalline |
Quantité | 250 g |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Formule linéaire | Mo(CO)6 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Molybdenum hexacarbonyl
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- H310-Mortel par contact cutané.
- H330-Mortel par inhalation.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P330-Rincer la bouche.