Learn More
Feuille de molybdène, épaisseur 0,025 mm (0,001 po), 99,95 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Env. 5,8 g/150 x 150 mm
100.50€ - 835.16€
Identifiants chimiques
CAS 7439-98-7
Formule moléculaire Mo
Poids moléculaire (g/mol) 95.95
Numéro MDL MFCD00003465
Clé InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
CID PubChem 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nom IUPAC molybdène
SMILES [Mo]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11336747
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
010042.GT
150 x 150 mm
100.50€
1 pièce
11346747
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
010042.HB
300 x 300 mm
250.25€
1 pièce
15475915
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
010042.HZ
300 x 1200 mm
835.16€
1 pièce
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7439-98-7
95.95
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
23932
molybdène
Mo
MFCD00003465
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
CHEBI:28685
[Mo]
Spécification
Molybdenum
7439-98-7
10.22g/cm3 at 20°C
Mo
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
[Mo]
95.95
CHEBI:28685
Feuille, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur
Gris
Dark gray foil
99.95% (Metals basis)
MFCD00003465
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
molybdène
23932
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-107-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante