Learn More
Feuille de molybdène, épaisseur 0,025 mm (0,001 po), 99,95 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
300 x 1200 mm
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Molybdenum |
Couleur | Gris |
Aspect | Dark gray foil |
Plage de pourcentage du dosage | 99.95% (Metals basis) |
Quantité | 300 x 300 mm |
Odeur | Odorless |
Forme | Feuille, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur |