Learn More
Molybdénite, minéral naturel, grains, entre ≈0,06 et 0,19 po, Thermo Scientific Chemicals
Utilisé pour les supports de grains, les étalons XRD et microsonde, ainsi que pour l’identification de minéraux inconnus.
34.30€ - 412.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1309-56-4 |
---|---|
Formule moléculaire | MoS2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 160.07 |
Numéro MDL | MFCD00003470 |
Clé InChI | CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | molybdenum disulfide, molybdenite, molybdenum iv sulfide, molybdenum disulphide, molysulfide, molykote, motimol, nichimoly c, sumipowder pa, molykote z |
CID PubChem | 14823 |
ChEBI | CHEBI:30704 |
Nom IUPAC | Bis(sulfanyllidène)molybdène |
SMILES | S=[Mo]=S |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11325357
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042642.03 |
1 g | |||||||
11345357
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042642.06 |
5 g |
121.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11335357
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042642.14 |
25 g |
412.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Molybdenite, naturally occurring mineral, grains, is used for grain mounts, XRD and microprobe standards, as well as identification of unknown minerals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1309-56-4 | |
160.07 | |
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N | |
14823 | |
Bis(sulfanyllidène)molybdène |
MoS2 | |
MFCD00003470 | |
molybdenum disulfide, molybdenite, molybdenum iv sulfide, molybdenum disulphide, molysulfide, molykote, motimol, nichimoly c, sumipowder pa, molykote z | |
CHEBI:30704 | |
S=[Mo]=S |
Spécification
Molybdenite | |
MoS2 | |
molybdenum disulfide, molybdenite, molybdenum iv sulfide, molybdenum disulphide, molysulfide, molykote, motimol, nichimoly c, sumipowder pa, molykote z | |
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N | |
Bis(sulfanyllidène)molybdène | |
14823 | |
160.07 |
1309-56-4 | |
MFCD00003470 | |
Soluble in sulfuric and nitric acid | |
S=[Mo]=S | |
160.07 | |
CHEBI:30704 | |
Flacon en verre |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-172-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only