Learn More
Molybdénite, minéral naturel, grains, entre ≈0,06 et 0,19 po, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11345357
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Utilisé pour les supports de grains, les étalons XRD et microsonde, ainsi que pour l’identification de minéraux inconnus.
Molybdenite, naturally occurring mineral, grains, is used for grain mounts, XRD and microprobe standards, as well as identification of unknown minerals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1309-56-4
Formule moléculaire MoS2
Poids moléculaire (g/mol) 160.07
Numéro MDL MFCD00003470
Clé InChI CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenum disulfide, molybdenite, molybdenum iv sulfide, molybdenum disulphide, molysulfide, molykote, motimol, nichimoly c, sumipowder pa, molykote z
CID PubChem 14823
ChEBI CHEBI:30704
Nom IUPAC Bis(sulfanyllidène)molybdène
SMILES S=[Mo]=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdenite
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in sulfuric and nitric acid
Poids de la formule 160.07