Learn More
Tamis moléculaires, 4A, poudre, activée, -325 mailles, Honeywell™ Fluka™
Poudre, activé, taille de particules de -325 mailles
51.46€ - 339.96€
Identifiants chimiques
CAS | 70955-01-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C20H25FN2O8 |
Poids moléculaire (g/mol) | 440.42 |
Numéro MDL | MFCD00131613 |
Clé InChI | FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N |
CID PubChem | 73906282 |
SMILES | COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15646710
|
Honeywell-Fluka
688363-25G |
25 g | N/A | ||||||
15656710
|
Honeywell-Fluka
688363-500G |
500 g | N/A | ||||||
15626710
|
Honeywell-Fluka
688363-1KG |
1 kg | N/A | ||||||
15636710
|
Honeywell-Fluka
688363-2.5KG |
2.5 kg | N/A | ||||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
70955-01-0 | |
440.42 | |
FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N | |
COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC |
C20H25FN2O8 | |
MFCD00131613 | |
73906282 |
Spécification
Molecular sieves, 4A | |
2g/cm3 | |
70955-01-0 | |
400°C | |
Na12[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O | |
NONH for all modes of transport | |
COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC | |
440.42 |
Brun clair | |
Flacon poly | |
Poudre, activé | |
C20H25FN2O8 | |
MFCD00131613 | |
FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N | |
acide (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acétamido-3-(3-fluorophényl)propanoyl]amino]-5-méthoxy-4-méthoxycarbonyl-3-méthyl-5-oxopentanoïque | |
73906282 |
Sécurité et traitement
P261-P305 + P351 + P338