Learn More
Tamis moléculaires, 4A, poudre, activée, -325 mailles, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Molecular sieves, 4A |
Couleur | Brun clair |
Densité | 2g/cm3 |
Conditionnement | Flacon poly |
Quantité | 1 kg |
Forme physique | Poudre, activé |
Point de fusion | 400°C |
Formule linéaire | Na12[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Nom IUPAC | acide (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acétamido-3-(3-fluorophényl)propanoyl]amino]-5-méthoxy-4-méthoxycarbonyl-3-méthyl-5-oxopentanoïque |