missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tamis moléculaires, 13X, 8 à 12 mailles, Honeywell Fluka™
Billes, 8 à 12 mailles
227.17€ - 951.53€
Identifiants chimiques
CAS | 63231-69-6 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00131613 |
Nom IUPAC | Molecular sieves 13X |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15601860
|
Honeywell-Fluka
208647-1KG |
1 kg |
227.17€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15611860
|
Honeywell-Fluka
208647-5KG |
5 kg | |||||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
63231-69-6 | |
MFCD00131613 | |
Molecular sieves 13X |
Spécification
Molecular Sieves, 13X | |
63231-69-6 | |
MFCD00131613 | |
Molecular sieves 13X |
8 to 12mesh | |
Na86[AlO2)86(SiO2)106] · xH2O | |
NONH for all modes of transport |
Sécurité et traitement
P261-P305 + P351 + P338
H315-H319-H335