Learn More
Tamis moléculaires, 13X, 8 à 12 mailles, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Molecular Sieves, 13X |
Dimensions de la maille | 8 to 12mesh |
Quantité | 5 kg |
Formule linéaire | Na86[AlO2)86(SiO2)106] · xH2O |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |