Learn More
DuPont™ Tychem 2000 C avec chaussettes
La combinaison à capuche avec chaussettes intégrées à porter à l’intérieur des chaussures ou des bottes comprend un rabat supplémentaire de chaussure montant jusqu’au genou. La couleur jaune vif offre une haute visibilité.
569.00€ - 590.00€
Spécification
Type de produit Combinaison à capuche
Matériau Tychem&trade ;
Couleur Jaune
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
12653670
Voir les accessoires Afficher les documents
DuPont™
D13494892
XXL
569.00€
20 pièces
Expédition estimée: 21-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12663670
Voir les accessoires Afficher les documents
DuPont™
D13494911
XXXL
590.00€
20 pièces
Expédition estimée: 21-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12673670
Voir les accessoires Afficher les documents
DuPont™
D13494939
L
569.00€
20 pièces
Expédition estimée: 21-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12693670
Voir les accessoires Afficher les documents
DuPont™
D13495013
XL
569.00€
20 pièces
Expédition estimée: 21-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12683670
Voir les accessoires Afficher les documents
DuPont™
D13494955
M
569.00€
20 pièces
Expédition estimée: 21-05-2025
Description
  • Combinaison à capuche avec ouverture élastique autour du visage et rabat adhésif au menton pour un ajustement serré autour du respirateur
  • Coutures cousues et recouvertes de ruban adhésif
  • Fermeture éclair double avec rabat auto-adhésif
  • Élastiques aux poignets, aux chevilles et à la taille,
  • Avec passe-pouces, chaussettes intégrées et rabats de bottes
  • Tissu 100 % étanche aux particules
  • Excellente barrière contre un large éventail de produits chimiques inorganiques concentrés et de risques biologiques
  • Traitement antistatique (intérieur)
Spécification
Spécification
Combinaison à capuche
Jaune
Élastique
Capuche
Double fermeture à glissière avec rabat auto-adhésif
Catégorie III, Type 3-B, 4-B, 5-B et 6-B
Rabat-menton auto-adhésif
Tychem&trade ; C est utilisé pour la protection contre les éclaboussures ou les éclaboussures sous pression dans une variété d'environnements industriels, y compris la fabrication de pâte à papier et de papier, le traitement des aliments, le traitement chimique et la fabrication pharmaceutique.
Tychem&trade ;
Élastique
Élastique
Élastique
Piqué, Ruban adhésif
Chimique
(EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DuPont™ Tychem 2000 C avec chaussettes