Learn More
DuPont™ Tychem 2000 C avec chaussettes
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
XXL
XXXL
Description
- Combinaison à capuche avec ouverture élastique autour du visage et rabat adhésif au menton pour un ajustement serré autour du respirateur
- Coutures cousues et recouvertes de ruban adhésif
- Fermeture éclair double avec rabat auto-adhésif
- Élastiques aux poignets, aux chevilles et à la taille,
- Avec passe-pouces, chaussettes intégrées et rabats de bottes
- Tissu 100 % étanche aux particules
- Excellente barrière contre un large éventail de produits chimiques inorganiques concentrés et de risques biologiques
- Traitement antistatique (intérieur)
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinaison à capuche |
Dimensions | XXXL |
Matériau | Tychem&trade ; |
Couleur | Jaune |
Type de taille | Élastique |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Élastique |
Type de goulot | A capuche |
Hood Type | Élastique |
Type de bouchon | Double fermeture à glissière avec rabat auto-adhésif |