Learn More
DuPont™ Tyvek 500 Xpert vert
Composée de PEHD Flashspun. La capuche à 3 pièces assure un ajustement optimal uau niveau de la tête et du visage lors du pivotement, tandis que l’ample empiècement de l’entre-jambe offre une plus grande liberté de mouvement.
1005.00€
Spécification
Type de produit | Combinaison à capuche |
---|---|
Matériau | HDPE |
Couleur | Vert |
Type de taille | Élastique |
Type de cheville | Élastique |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
13436646
![]() |
DuPont™
D14936675 |
XL |
1005.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
13416646
![]() |
DuPont™
D14936650 |
M |
1005.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
13456646
![]() |
DuPont™
D14936681 |
XXL |
1005.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
13446646
![]() |
DuPont™
D14936664 |
L |
1005.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Combinaison avec capuche à 3 pièces
- Conception ergonomique et protectrice
- Coutures externes cousues
- Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage
- Élastique à la taille (collé)
- Grande tirette de fermeture éclair, facile à saisir
- Robustesse et légèreté (<180 g par vêtement)
- Ample empiècement de l’entre-jambe pour une plus grande liberté de mouvement
Spécification
Combinaison à capuche | |
Vert | |
Élastique | |
Capuche | |
Fermeture à glissière | |
Catégorie III, Type 5 et 6 | |
(UE) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2 |
HDPE | |
Élastique | |
Élastique | |
3 parties | |
Piqué | |
Abrasion |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DuPont™ Tyvek 500 Xpert vert