Learn More
DuPont™ Tyvek 500 Xpert vert
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
XXL
Beschreibung
- Combinaison avec capuche à 3 pièces
- Conception ergonomique et protectrice
- Coutures externes cousues
- Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage
- Élastique à la taille (collé)
- Grande tirette de fermeture éclair, facile à saisir
- Robustesse et légèreté (<180 g par vêtement)
- Ample empiècement de l’entre-jambe pour une plus grande liberté de mouvement
Spezifikation
Spezifikation
Type de produit | Combinaison à capuche |
Dimensions | M |
Matériau | HDPE |
Couleur | Vert |
Type de taille | Élastique |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Élastique |
Type de goulot | Capuche |
Hood Type | 3 parties |
Type de bouchon | Fermeture à glissière |
Mehr anzeigen |