missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MLF1IP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | MLF1IP |
---|---|
Concentration | 0.13 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16861274
|
Proteintech
13186-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16851274
|
Proteintech
13186-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The function of this protein remains unknown.Spécification
MLF1IP | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
Q4V8G7, Q71F23, Q8C4M7 | |
306464, 71876, 79682 | |
MLF1IP Fusion Protein Ag3858 | |
Primary | |
-20°C | |
CENPU |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CENP 50, CENP U, CENP U(50), CENP50, CENPU, centromere protein of 50 kDa, Centromere protein U, ICEN24, KLIP1, MLF1 interacting protein, MLF1IP, PBIP1, Polo box interacting protein 1 | |
Cenpu | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |