Learn More
Fisherbrand™ Mixed Heating (Steam or Electrical)
Mixed heating from a steam source for water heating and an electrically powered source for drying.
2830.20€ - 3248.90€
Spécification
À utiliser avec (application) | Chauffage à la vapeur ou à l’électricité |
---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17117794
|
Fisherbrand™
2908157 |
Blue Line 5 / IQ5 |
2830.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17117834
|
Fisherbrand™
2918157 |
Blue Line 6 / IQ6 |
3248.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- The energy for water heating comes from steam source
- The energy for drying is electrically powered
- If the steam fails, the machine continues to run on electrical power
- The machine can be programmed to run on steam in certain periods and electricity at others
Spécification
Chauffage à la vapeur ou à l’électricité |