Learn More
Fisherbrand™ Mixed Heating (Steam or Electrical)
Mixed heating from a steam source for water heating and an electrically powered source for drying.
Marque: Fisherbrand™ 2918157
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- L’énergie utilisée pour le chauffage de l’eau provient de la source de vapeur
- L’énergie utilisée pour le séchage est une alimentation électrique
- En cas de défaillance de la vapeur, la machine continue à fonctionner avec l’énergie électrique
- La machine peut être programmée pour fonctionner à la vapeur à certaines périodes et l’électricité à d’autres
Spécification
Chauffage à la vapeur ou à l’électricité | |
Blue Line 6 / IQ6 |