Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mithramycine A, 90 %
143.00€ - 1380.00€
Identifiants chimiques
CAS | 18378-89-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C52H76O24 |
Poids moléculaire (g/mol) | 1085.156 |
Numéro MDL | MFCD00135618 |
Clé InChI | CFCUWKMKBJTWLW-ZUZMCERRSA-N |
CID PubChem | 122172942 |
Nom IUPAC | (2R,3R)-2-[(2R,4S,5S,6S)-4-[(2R,4S,5S,6S)-4-[(2R,4R,5R,6S)-4,5-dihydroxy-4,6-diméthyloxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-6-méthyloxane-2-yl]oxy-5-hydroxy-6-méthyloxane-2-yl]oxy-3-[(1R,3R,4S)-3,4-dihydroxy-1-methoxy-2-oxopentyl]-6-[(2S,4S,5S,6S)-4-[(2S,4S,5R,6S)-4,5-dih |
SMILES | CC1C(C(CC(O1)OC2CC(OC(C2O)C)OC3=CC4=CC5=C(C(=O)C(C(C5)C(C(=O)C(C(C)O)O)OC)OC6CC(C(C(O6)C)O)OC7CC(C(C(O7)C)O)OC8CC(C(C(O8)C)O)(C)O)C(=C4C(=C3C)O)O)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10599213
|
Thermo Scientific Chemicals
415090010 |
1 mg | Flacon en verre |
143.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10432971
|
Thermo Scientific Chemicals
415090050 |
5 mg | Flacon en verre |
477.00€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10608424
|
Thermo Scientific Chemicals
415090250 |
25 mg | Flacon en verre | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
18378-89-7 | |
1085.156 | |
CFCUWKMKBJTWLW-ZUZMCERRSA-N | |
(2R,3R)-2-[(2R,4S,5S,6S)-4-[(2R,4S,5S,6S)-4-[(2R,4R,5R,6S)-4,5-dihydroxy-4,6-diméthyloxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-6-méthyloxane-2-yl]oxy-5-hydroxy-6-méthyloxane-2-yl]oxy-3-[(1R,3R,4S)-3,4-dihydroxy-1-methoxy-2-oxopentyl]-6-[(2S,4S,5S,6S)-4-[(2S,4S,5R,6S)-4,5-dih |
C52H76O24 | |
MFCD00135618 | |
122172942 | |
CC1C(C(CC(O1)OC2CC(OC(C2O)C)OC3=CC4=CC5=C(C(=O)C(C(C5)C(C(=O)C(C(C)O)O)OC)OC6CC(C(C(O6)C)O)OC7CC(C(C(O7)C)O)OC8CC(C(C(O8)C)O)(C)O)C(=C4C(=C3C)O)O)O)O |
Spécification
Mithramycin A | |
90% | |
18378-89-7 | |
100.0 | |
Authentique | |
C52H76O24 | |
15, 7652 | |
CFCUWKMKBJTWLW-ZUZMCERRSA-N | |
(2R,3R)-2-[(2R,4S,5S,6S)-4-[(2R,4S,5S,6S)-4-[(2R,4R,5R,6S)-4,5-dihydroxy-4,6-diméthyloxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-6-méthyloxane-2-yl]oxy-5-hydroxy-6-méthyloxane-2-yl]oxy-3-[(1R,3R,4S)-3,4-dihydroxy-1-methoxy-2-oxopentyl]-6-[(2S,4S,5S,6S)-4-[(2S,4S,5R,6S)-4,5-dih | |
122172942 | |
90% |
Mithramycin A | |
Poudre | |
88.0 | |
180.0°C to 183.0°C | |
90% | |
MFCD00135618 | |
Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in lower alcohols, acetone, ethyl acetate, moderatly soluble in chloroform, slightly soluble in ether, benzene | |
CC1C(C(CC(O1)OC2CC(OC(C2O)C)OC3=CC4=CC5=C(C(=O)C(C(C5)C(C(=O)C(C(C)O)O)OC)OC6CC(C(C(O6)C)O)OC7CC(C(C(O7)C)O)OC8CC(C(C(O8)C)O)(C)O)C(=C4C(=C3C)O)O)O)O | |
1085.156 | |
1085.16 | |
Marron à rouge |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P
Nocif en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
missing translation for 'rtecsNumber' : PZ2800000
- Mithramycin A
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H311-Toxique par contact cutané.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
RUO – Research Use Only