Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mithramycine A, 90 %
Code produit. 10608424
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
25 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18378-89-7
Formule moléculaire C52H76O24
Poids moléculaire (g/mol) 1085.156
Numéro MDL MFCD00135618
Clé InChI CFCUWKMKBJTWLW-ZUZMCERRSA-N
CID PubChem 122172942
Nom IUPAC (2R,3R)-2-[(2R,4S,5S,6S)-4-[(2R,4S,5S,6S)-4-[(2R,4R,5R,6S)-4,5-dihydroxy-4,6-diméthyloxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-6-méthyloxane-2-yl]oxy-5-hydroxy-6-méthyloxane-2-yl]oxy-3-[(1R,3R,4S)-3,4-dihydroxy-1-methoxy-2-oxopentyl]-6-[(2S,4S,5S,6S)-4-[(2S,4S,5R,6S)-4,5-dih
SMILES CC1C(C(CC(O1)OC2CC(OC(C2O)C)OC3=CC4=CC5=C(C(=O)C(C(C5)C(C(=O)C(C(C)O)O)OC)OC6CC(C(C(O6)C)O)OC7CC(C(C(O7)C)O)OC8CC(C(C(O8)C)O)(C)O)C(=C4C(=C3C)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Mithramycin A
Type Mithramycin A
Note relative au nom 90%
Forme physique Poudre
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 180.0°C to 183.0°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 90%
Merck Index 15, 7652
Conditionnement Flacon en verre
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in lower alcohols, acetone, ethyl acetate, moderatly soluble in chloroform, slightly soluble in ether, benzene
Poids de la formule 1085.16
Pourcentage de pureté 90%
Couleur Marron à rouge
Quantité 25 mg
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Mithramycin A
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.