Learn More
Epredia™ Accessoires divers pour microtomes
Renforcez et développez les fonctionnalités des microtomes Epredia™ des séries 200 et 300 grâce aux accessoires divers pour microtomes Epredia™.
353.00€ - 1225.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) Microtomes séries 200/300 Epredia
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Type de produit Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de produit Prix Quantité et disponibilité  
12063089
Afficher les documents Détails de la promotion
Epredia™
640280
Pédale Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10871330
Afficher les documents Détails de la promotion
Epredia™
760170
Loupe Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Renforcez et développez les fonctionnalités des microtomes Thermo Scientific™ des séries 200 et 300 grâce aux accessoires divers pour microtomes Thermo Scientific.
  • La prise de verrouillage remplace le connecteur de pédale
  • L’unité de stockage peut être retirée et utilisée séparément ; le plateau pour échantillons peut être refroidi par des inserts remplaçables
  • La loupe à large champ se fixe pour faciliter l’alignement du couteau et l’approche de coupe ; grossissement 2,5X
Spécification
Spécification
Microtomes séries 200/300 Epredia