Learn More
Epredia™ Accessoires divers pour microtomes
Renforcez et développez les fonctionnalités des microtomes Epredia™ des séries 200 et 300 grâce aux accessoires divers pour microtomes Epredia™.
Marque: Epredia™ 640280
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Renforcez et développez les fonctionnalités des microtomes Thermo Scientific™ des séries 200 et 300 grâce aux accessoires divers pour microtomes Thermo Scientific.
- La prise de verrouillage remplace le connecteur de pédale
- L’unité de stockage peut être retirée et utilisée séparément ; le plateau pour les échantillons peut être refroidi par inserts interchangeables
- Loupe à grand champ pour faciliter l’alignement des couteaux et l’approche pour la coupe ; grossissement 2,5X
Spécification
Pédale de commande | |
Pédale | |
Microtomes séries 200/300 Epredia |