Learn More
MP Biomedicals™ Milieu essentiel minimal d’Eagle, liquide
Intègre des concentrations plus élevées d’acides aminés pour la culture de cellules fastidieuses
37.80€ - 66.25€
Spécification
Stérilité Stérile
Quantité 500 mL
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Type de produit Avec additifs Sans additif Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de produit Avec additifs Sans additif Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11440335
Afficher les documents Détails de la promotion
MP Biomedicals™
091210254
Milieu essentiel minimal d’Eagle (modifié) Bicarbonate de sodium, Sels de Earle Sans Glutamine 500 mL
37.80€
500mL
11450415
Afficher les documents Détails de la promotion
MP Biomedicals™
091641454
Milieu essentiel minimal d’Eagle (modifié) Bicarbonate de sodium, Sels de Earle Sans glutamine, Sans cystéine, Sans cystine, Sans méthionine 500 mL
55.90€
500mL
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
11490335
Afficher les documents Détails de la promotion
MP Biomedicals™
091213254
Milieu essentiel minimum d’Eagle Sels de Hanks, Bicarbonate de sodium Sans glutamine 500 mL
66.25€
500mL
Description
Description
MEM, préparé à l’origine par Harry Eagle, est l’un des milieux de culture cellulaire les plus appréciés
Après ses tentatives de cultiver des fibroblastes de mammifères normaux et certains sous-types de cellules HeLa, il a été révélé que les besoins nutritionnels de ces types de cellules ne pouvaient pas être satisfaits par BME
D’autres études ont conduit au développement de MEM à partir de MP Biomedicals incorporant des modifications spécifiques telles que des concentrations plus élevées d’acides aminés pour la culture de cellules fastidieuses
  • MEM de MP Biomedicals peut être utilisé pour favoriser la croissance de cellules dans des monocouches, en suspension et une grande variété d’autres types de cellules avec une supplémentation appropriée.
  • Disponible avec les sels d’Earle ou Hank
Spécification
Spécification
Stérile
500 mL
Documents
Product Certifications
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.