Learn More
MP Biomedicals™ Milieu essentiel minimal d’Eagle, liquide
Intègre des concentrations plus élevées d’acides aminés pour la culture de cellules fastidieuses
Marque: MP Biomedicals™ 091213254
62.05 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21941" pour bénéficier de cette offre.
Description
MEM, préparé à l’origine par Harry Eagle, est l’un des milieux de culture cellulaire les plus populaires. Lors de ses tentatives de cultiver des fibroblastes de mammifères normaux et certains sous-types de cellules HeLa, il a été révélé que les besoins nutritionnels de ces types de cellules ne pouvaient pas être satisfaits par BME. D’autres études ont conduit au développement de MEM à partir de MP Biomedicals incorporant des modifications spécifiques telles que des concentrations plus élevées d’acides aminés pour la culture de cellules fastidieuses.
- MEM de MP Biomedicals peut être utilisé pour soutenir la croissance de cellules dans des monocouches, en suspension et une grande variété d’autres types de cellules avec une supplémentation appropriée.
- Disponible avec les sels d’Earle ou Hank.
Spécification
0 à 5 °C | |
Stérile | |
Sans glutamine | |
500 mL |
Milieu essentiel minimum d’Eagle | |
Sels de Hanks, Bicarbonate de sodium | |
6,9 à 7,2 |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.