Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Capsules Mini Profile™ avec filtre Profile II
Capsules Mini Profile™ conçues pour les applications de recherche uniquement.
302.00€
Spécification
Matériau (membrane) | Polypropylène centrifugé |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Zone de filtration | 46 cm2 |
Nb par paquet | 3/boîte |
Type de sortie | Raccord cannelé, 9/16 po |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17104221
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12074 |
1 μm |
302.00€
3 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17194211
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12073 |
0,5 μm |
302.00€
3 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Les utilisateurs ont le choix idéal entre un milieu de profondeur élevée à volume vide ou un filtre de profondeur plissé à grande surface
- Les modules peuvent présenter différentes spécifications de filtres pour répondre aux besoins spécifiques d’un développement de procédés en début de phase
Spécification
Polypropylène centrifugé | |
46 cm2 | |
Raccord cannelé, 9/16 po |
Non stérile | |
3/boîte |