Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Capsules Mini Profile™ avec filtre Profile II
Capsules Mini Profile™ conçues pour les applications de recherche uniquement.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 12073
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les utilisateurs ont le choix idéal entre un milieu de profondeur élevée à volume vide ou un filtre de profondeur plissé à grande surface
- Les modules peuvent présenter différentes spécifications de filtres pour répondre aux besoins spécifiques d’un développement de procédés en début de phase
Spécification
Polypropylène centrifugé | |
Non stérile | |
3/boîte |
0,5 μm | |
46 cm2 | |
Raccord cannelé, 9/16 po |