Learn More
Thermo Scientific™ Raccords union capillaires Mini
Les raccords union Mini Thermo Scientific™ s’utilisent avec les colonnes GC capillaires.
Marque: Thermo Scientific™ 290GU499
56.11 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les raccords union Mini Thermo Scientific™ s’utilisent avec les colonnes GC capillaires.
Le kit contient un raccord union et cinq ferrulesComprend :
Raccord union, 1 ; Ferrules, 5
Spécification
Raccords union pour capillaires | |
Pour dia. int. de 0,53 mm Capillaire | |
Colonne GC capillaire de dia. int. de 0,53 mm |