Learn More
Thermo Scientific™ Raccords union capillaires Mini
Les raccords union Mini Thermo Scientific™ s’utilisent avec les colonnes GC capillaires.
65.86€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10311155
|
Thermo Scientific™
290GU498 |
Colonne GC capillaire ; 0,22 à 0,32 mm de dia. int. |
65.86€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10289074
|
Thermo Scientific™
290GU499 |
Colonne GC capillaire de dia. int. de 0,53 mm |
65.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les raccords union Mini Thermo Scientific™ s’utilisent avec les colonnes GC capillaires.
Le kit contient un raccord union et cinq ferrulesComprend :
Raccord union, 1 ; Ferrules, 5
Spécification
Raccords union pour capillaires |