Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, Hydrophilic PTFE, Automation Compatible, 0.20 μm
Trouble-free performance on a variety of automated systems
755.00€ - 2665.00€
Spécification
Jetable | Oui |
---|---|
Porosité | 0,2 μm |
Stérilité | Non stériles |
Zone de filtration | 3,9 cmsup2/sup |
Type | Filtre Millex compatible avec l’automatisation |
Code produit | Marque | Nbre par carton | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre par carton | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11720463
|
Merck
SLLGDZ5NZ |
200Pack | PTFE |
755.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11775223
|
Merck
SLLGDZ5NK |
1000/boîte | PTFE |
2665.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Performance optimale sur une grande variété de systèmes automatisés
Automation-Compatible, Non-Sterile Millex™ Syringe Filters:- Designed to provide efficient filtration for dissolution and other automated sample preparation applications
- Domed housing ensures reliable delivery of filters
- Available in a variety of membrane types and pore sizes, including units with prefilters for particulate-laden samples.
- Available in either bulk or delivery tubes for use with automated filter-changing systems
- Luer-Lok™ connection optimized for precise alignment and fit
Applications:
- Drug Dissolution Testin
- Automated Sample Preparation
- Clarification of Solutions Containing High Particle Levels
Spécification
Oui | |
Non stériles | |
Filtre Millex compatible avec l’automatisation |
0,2 μm | |
3,9 cmsup2/sup | |
2,1 cm |