Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, Hydrophilic PTFE, Automation Compatible, 0.20 μm
Trouble-free performance on a variety of automated systems
Marque: Merck SLLGDZ5NK
2480.00 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Performance optimale sur une grande variété de systèmes automatisés
Filtres pour seringues Millex™ non stériles et compatible avec l’automatisation :- Spécialement conçus pour assurer une filtration efficace pour la dissolution et d’autres applications de préparation automatique d’échantillons
- Le boîtier bombé assure une livraison fiable des filtres
- Disponibles dans une variété de types de membranes et de tailles de pores, y compris les unités avec préfiltres pour les échantillons chargés de particules.
- Disponibles en vrac ou en tubes de livraison pour une utilisation avec des systèmes de changement de filtre automatique
- Connexion Luer-Lok™ optimisée pour un alignement et un ajustement précis
Applications :
- Test de dissolution des médicaments
- Préparation automatique des échantillons
- Clarification des solutions contenant des niveaux de particules élevés
Spécification
Oui | |
0,2 μm | |
3,9 cm2 | |
1000/boîte | |
Filtre Millex compatible avec l’automatisation | |
2,5 mm |
PTFE | |
Non stérile | |
1000/boîte | |
1000Pack | |
2,1 cm |