Learn More
Brady™ Boîtier de verrouillage groupé portatif métallique en tôle d’acier doux
Simplifie le verrouillage des équipements de grande taille
96.85€
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11751915
|
Brady™
065672 |
Jaune |
96.85€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11711925
|
Brady™
065699 |
Rouge |
96.85€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Le boîtier de verrouillage en acier robuste stocke les clés après le verrouillage de la machine ou du procédé
- Chaque membre de l’équipe autorisé ajoute un dispositif de verrouillage ou d’étiquetage personnel sur le boîtier de verrouillage groupé
- Garantit qu’aucun employé n’a accès aux informations tant que tous les employés n’ont pas retiré leurs verrous ou étiquettes
- Accepte jusqu’à 13 verrous individuels
Spécification
1 de chaque |