Learn More
Brady™ Boîtier de verrouillage groupé portatif métallique en tôle d’acier doux
Simplifie le verrouillage des équipements de grande taille
Marque: Brady™ 065699
84.93 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le boîtier de verrouillage en acier robuste stocke les clés après le verrouillage de la machine ou du procédé
- Chaque membre de l’équipe autorisé ajoute un dispositif de verrouillage ou d’étiquetage personnel sur le boîtier de verrouillage groupé
- Garantit qu’aucun employé n’a accès aux informations tant que tous les employés n’ont pas retiré leurs verrous ou étiquettes
- Accepte jusqu’à 13 verrous individuels
Spécification
Rouge | |
1 de chaque |