Learn More
Thermo Scientific Chemicals Antiagoniste MIF, ISO-1
Un composé isoxazoline perméable aux cellules
92.60€ - 349.00€
Identifiants chimiques
CAS | 478336-92-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H13NO4 |
Synonyme | Acide acétique (S,R)-3-(4-hydroxyphényl)-4,5-dihydro-5-isoxazole, ester méthylique ; antagoniste du facteur inhibiteur de migration de macrophage |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15486659
|
Thermo Scientific Chemicals
J64947.#0 |
5 mg |
92.60€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15496659
|
Thermo Scientific Chemicals
J64947.MB |
25 mg |
349.00€
25mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
MIF Antagonist, ISO-1 inhibits MIF dopachrome tautomerase activity by binding to its catalytic active site (IC50 = 7 μM for D-dopachrome tautomerase) and suppresses the production of TNFα, PGE2 and COX-2 in human monocytes and arachidonic acid in RAW 264.7 macrophages. MIF Antagonist, ISO-1 has been shown to exhibit antidiabetogenic properties in immunoinflammatory diabetic mouse model.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
478336-92-4 | |
C12H13NO4 | |
Acide acétique (S,R)-3-(4-hydroxyphényl)-4,5-dihydro-5-isoxazole, ester méthylique ; antagoniste du facteur inhibiteur de migration de macrophage |
Spécification
Jaune pâle | |
Un composé isoxazoline perméable aux cellules | |
C12H13NO4 | |
Acide acétique (S,R)-3-(4-hydroxyphényl)-4,5-dihydro-5-isoxazole, ester méthylique ; antagoniste du facteur inhibiteur de migration de macrophage | |
Réactif de transduction de signal | |
CLVQGFPQFNASJH-UHFFFAOYNA-N | |
methyl 2-[3-(4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-1,2-oxazolidin-5-yl]acetate |
-30°C à -10°C | |
478336-92-4 | |
235,24g/mol | |
Sensible à la lumière | |
Solide | |
COC(=O)CC1CC(NO1)=C1C=CC(=O)C=C1 | |
235.24 |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Conserver à -20°C ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only