Learn More
Thermo Scientific Chemicals Antiagoniste MIF, ISO-1
Code produit. 15486659
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
Un composé isoxazoline perméable aux cellules
MIF Antagonist, ISO-1 inhibits MIF dopachrome tautomerase activity by binding to its catalytic active site (IC50 = 7 μM for D-dopachrome tautomerase) and suppresses the production of TNFα, PGE2 and COX-2 in human monocytes and arachidonic acid in RAW 264.7 macrophages. MIF Antagonist, ISO-1 has been shown to exhibit antidiabetogenic properties in immunoinflammatory diabetic mouse model.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 478336-92-4
Formule moléculaire C12H13NO4
Synonyme Acide acétique (S,R)-3-(4-hydroxyphényl)-4,5-dihydro-5-isoxazole, ester méthylique ; antagoniste du facteur inhibiteur de migration de macrophage
Spécification
Quantité 5 mg
Description Jaune pâle
Contenu et stockage -30°C à -10°C
À utiliser avec (application) Un composé isoxazoline perméable aux cellules
Poids de la formule 235,24g/mol
Sensibilité Sensible à la lumière
Type de produit Réactif de transduction de signal
Forme Solide
Clé InChI CLVQGFPQFNASJH-UHFFFAOYNA-N
SMILES COC(=O)CC1CC(NO1)=C1C=CC(=O)C=C1
Nom IUPAC methyl 2-[3-(4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-1,2-oxazolidin-5-yl]acetate
Poids moléculaire (g/mol) 235.24