Learn More
Grant Instruments™ Blocs de microplaques pour les applications de biologie moléculaire et de biotechnologie
Les blocs de taille double sont fournis avec un outil d’extraction supplémentaire
360.40€ - 503.50€
Spécification
Type | Accessoire, bloc |
---|---|
Dimensions (L x l x H) | 140 x 100 x 75 mm |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Uniformité de la température | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Uniformité de la température | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10271973
|
Grant Instruments™
QDP-H |
Microplaques à 96 puits de 0,2 ml avec bandes ou tubes individuels | ±0,3°°C |
360.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11400968
|
Grant Instruments™
QDP-FL |
Plaques à 96 puits standard (puits en U, puits en V, fond plat, température élevée) | ±0,5°°C |
503.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Blocs de taille double
- Outil d’extraction inclus
- À utiliser dans les applications de biologie moléculaire et de biotechnologie
- L x l x H : 140 x 100 x 75 mm
Spécification
Accessoire, bloc | |
140 x 100 x 75 mm |