Learn More
Grant Instruments™ Blocs de microplaques pour les applications de biologie moléculaire et de biotechnologie
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Microplaques à 96 puits de 0,2 ml avec bandes ou tubes individuels
Plaques à 96 puits standard (puits en U, puits en V, fond plat, température élevée)
Uniformité de la température:
±0,3°°C
±0,5°°C
Description
- Blocs de taille double
- Outil d’extraction inclus
- À utiliser dans les applications de biologie moléculaire et de biotechnologie
- L x l x H : 140 x 100 x 75 mm
Spécification
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Plaques à 96 puits standard (puits en U, puits en V, fond plat, température élevée) |
Type | Accessoire, bloc |
Comprend | Outil d’extraction, couvercle à charnière à double couche permettant de créer une chambre d’incubation isolée |
Uniformité de la température | ±0,5°°C |
Dimensions (L x l x H) | 140 x 100 x 75 mm |