Learn More
Micronova™ Ruban pour salles blanches en polyéthylène MTP™ MegaTape™
Rouleau en polyéthylène de densité moyenne avec une conformabilité similaire aux rouleaux en vinyle
11.90€ - 18.55€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Matériau | PE |
Stérilité | Non stérile |
Longueur (impériale) | 36 yd |
Longueur (métrique) | 33 m |
Description
- Faible taux d’halogènes et de chlorures lixiviables, avec un adhésif acrylique
- Excellente résistance aux UV, à l’humidité, aux acides, aux alcalis, aux huiles, à l’abrasion et aux intempéries
- L’adhésif à forte adhérence offre une meilleure étanchéité mais se retire proprement sans laisser de résidus
- Ensaché et disponible en plusieurs largeurs
Spécification
Blanc | |
Non stérile | |
33 m |
PE | |
36 yd |