Learn More
Micronova™ Ruban pour salles blanches en polyéthylène MTP™ MegaTape™
Rouleau en polyéthylène de densité moyenne avec une conformabilité similaire aux rouleaux en vinyle
Marque: Micronova™ MTP-1WH
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Dimensions : 2,54 cm × 32,9 m (1 po× 36 yd)
- Faible taux d’halogènes et de chlorures lixiviables
- L’adhésif acrylique à forte adhérence offre des capacités d’étanchéité supérieures tout en ne laissant aucun résidu une fois retiré
- Ensaché et disponible en plusieurs largeurs
Spécification
Blanc | |
PE | |
Non stérile | |
À l’unité | |
33 m | |
25.4 mm |
de dia. int. | |
MegaTape™ | |
Étanchéité, codage couleur, étiquetage, création de lots | |
36 yd | |
1 in |