Learn More
Micronova™ Ruban pour salles blanches en polyéthylène MTP™ MegaTape™
Rouleau en polyéthylène de densité moyenne avec une conformabilité similaire aux rouleaux en vinyle
Marque: Micronova™ MTP-2WH
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Faible taux d’halogènes et de chlorures lixiviables, avec un adhésif acrylique
- Excellente résistance aux UV, à l’humidité, aux acides, aux alcalis, aux huiles, à l’abrasion et aux intempéries
- L’adhésif à forte adhérence offre une meilleure étanchéité mais se retire proprement sans laisser de résidus
- Ensaché et disponible en plusieurs largeurs
Spécification
Not Autoclavable | |
Blanc | |
Rouleau pour salle blanche MegaTape™ | |
Étanchéité, codage couleur, étiquetage, création de lots | |
16°C to 27°C | |
36 yd | |
2 in |
Acrylique | |
PE | |
Non stérile | |
60°F to 80°F | |
36 yd x 2 po (33 m x 5,08 cm) | |
33 m | |
5,08 cm |