Learn More
Greiner Bio-One Plaques de barrettes à simple rupture ELISA à 96 puits Microlon™
À utiliser dans l’immunodosage colorimétrique. Les plaques de barrettes à simple rupture ELISA à 96 puits Greiner Bio-One MICROLON™ peuvent être séparées et le nombre de tests effectués peut être ajusté en fonction du nombre d’échantillons.
1791.40€ - 1881.50€
Spécification
BreakApart | Rupture simple |
---|---|
Format | Plaque à barrettes |
Array | 8 x 12 |
Matériau | PS |
Nbre de puits | 96 |
Code produit | Marque | Couleur | Propriété de liaison | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Propriété de liaison | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10063301
|
Greiner Bio-One
705070 |
Transparent | À liaison moyenne |
1881.50€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10746732
|
Greiner Bio-One
705071 |
Transparent | À liaison élevée |
1791.40€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable Apyrogène
- Les puits individuels peuvent être pipetés sans laisser de résidus
- Le fond plat permet des mesures optiques précises
- Adapté aux mesures de transmission
- Spécificités
Spécification
Rupture simple | |
8 x 12 | |
96 | |
C | |
Immunoessai colorimétrique | |
127,76 x 85,48 x 14,5 mm (5,02 x 3,36 x 0,5 in) |
Plaque à barrettes | |
PS | |
Non stérile | |
Oui | |
Oui |