Learn More
Greiner Bio-One Plaques de barrettes à simple rupture ELISA à 96 puits Microlon™
À utiliser dans l’immunodosage colorimétrique. Les plaques de barrettes à simple rupture ELISA à 96 puits Greiner Bio-One MICROLON™ peuvent être séparées et le nombre de tests effectués peut être ajusté en fonction du nombre d’échantillons.
Marque: Greiner Bio-One 705071
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable Apyrogène
- Les puits individuels peuvent être pipetés sans laisser de résidus
- Le fond plat permet des mesures optiques précises
- Adapté aux mesures de transmission
- Spécificités
Service Plan
Non
Prestations de service
Non
Spécification
Rupture simple | |
Plaque à barrettes | |
Sachets intérieurs de 10 | |
Transparent | |
PS | |
Non stérile | |
C | |
Immunoessai colorimétrique | |
Oui |
À liaison élevée | |
8 x 12 | |
À liaison élevée | |
Microplaque à 96 puits | |
96 | |
Microlon | |
Oui | |
100/boîte | |
127,76 x 85,48 x 14,5 mm (5,02 x 3,36 x 0,5 in) |