Learn More
Ansell Combinaisons Microgard™ 2500 Standard avec capuche
Atteint le niveau de protection le plus élevé pour une barrière contre les agents infectieux. Les combinaisons Ansell Edmont™ Microgard 2500 Standard avec capuche fournissent une résistance mécanique exceptionnelle et une protection contre les liquides et les particules
612.00€ - 714.00€
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
---|---|
Sexe | Unisex |
Matériau | Microgard™ 2500 standard |
Couleur | Blanc |
Jetable | Single-use |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15576564
|
Ansell
WH25W-00111-02 |
S |
714.00€
35 pièces |
Expédition estimée: 25-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15586564
|
Ansell
WH25W-00111-03 |
M |
714.00€
35 pièces |
Expédition estimée: 25-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15596564
|
Ansell
WH25W-00111-04 |
L |
714.00€
35 pièces |
Expédition estimée: 25-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15506574
|
Ansell
WH25W-00111-05 |
XL |
714.00€
35 pièces |
Expédition estimée: 25-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15516574
|
Ansell
WH25W-00111-06 |
2XL |
612.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 25-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15526574
|
Ansell
WH25W-00111-07 |
3XL |
612.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 25-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Descripción
- Combinaison Catégorie III avec capuche à 3 pièces
- Coutures scellées par ultrasons
- Élastique aux poignets, aux boucles, à la taille et aux chevilles.
- Fermeture éclair et rabat tempête refermable.
- Protection contre les agents biologiques contre la pénétration de sang, de liquides organiques et des agents pathogènes transmis par le sang
- Perméable à la vapeur d’eau (“respirable”) pour réduire le risque de stress thermique
- Antistatiques conformément à la norme EN 1149-5
- Peu pelucheux - Réduction du risque de contamination dans les zones critiques
Especificaciones
Combinaison de protection | |
Microgard™ 2500 standard | |
Single-use | |
Élastique | |
Capuche | |
Fermeture éclair avant avec fermeture sous patte refermable | |
Non-sterile | |
WH25-W-00-111, Comprend une capuche, des passe-doigts |
Unisex | |
Blanc | |
Élastique | |
Élastique | |
3 parties | |
Soudé | |
Cat. III Type 4-B, 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1 | |
Aucun |