Learn More
Ansell™ Combinaisons Microgard™ 2500 Standard avec capuche
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
2XL
3XL
Description
- Combinaison Catégorie III avec capuche à 3 pièces
- Coutures scellées par ultrasons
- Élastique aux poignets, aux boucles, à la taille et aux chevilles.
- Fermeture éclair et rabat tempête refermable.
- Protection contre les agents biologiques contre la pénétration de sang, de liquides organiques et des agents pathogènes transmis par le sang
- Perméable à la vapeur d’eau (“respirable”) pour réduire le risque de stress thermique
- Antistatiques conformément à la norme EN 1149-5
- Peu pelucheux - Réduction du risque de contamination dans les zones critiques
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
Dimensions | Grande taille |
Matériau | Microgard™ 2500 standard |
Couleur | Blanc |
Type de taille | Élastiquées |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Passe-pouce |
Type de goulot | Avec hotte |
Hood Type | 3 parties |
Type de bouchon | Fermeture éclair avant avec fermeture sous patte |