Learn More
Ansell™ Combinaisons Microgard™ 2300 Comfort avec capuche
Les combinaisons MICROGARD™ 2300 Comfort avec capuche ont été conçues pour les travailleurs impliqués dans la fabrication de composites et les secteurs connexes, afin d’offrir une protection où vous en avez le plus besoin et une ventilation pour réduire le risque de stress thermique.
468.00€
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
---|---|
Matériau | Polypropylène/polyéthylène non tissé fondu-soufflé en polyéthylène |
Couleur | Blanc |
Type de taille | Élastiquées |
Type de cheville | Élastique |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15596574
|
Ansell™
WY23B-00129-03 |
Moyenne |
468.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15506584
|
Ansell™
WY23B-00129-04 |
Grande taille |
468.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15516584
|
Ansell™
WY23B-00129-05 |
XL |
468.00€
40 pièces |
N/A | |||||
15526584
|
Ansell™
WY23B-00129-06 |
2XL |
468.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15536584
|
Ansell™
WY23B-00129-07 |
3XL |
468.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- La combinaison Catégorie III avec capuche à 3 pièces garantit un bon ajustement avec les respirateurs avec demi-masque ou recouvrant tout le visage
- Élastique aux poignets, à la taille et aux chevilles.
- Les boucles élastiques empêchent le mouvement de la manchettes lorsque vous travaillez au-dessus de la tête Coutures liées jaunes
- Fermeture éclair à 2 sens avec rabat tempête refermable
- Panneau arrière SGS respirable.
- Capuche, bras, jambes et torse avant en tissu MICROGARD™ 2300
- Garantit l’absence de risque de délaminage si un porteur entre en contact avec une surface collante
- Le panneau arrière perméable à l’air et à la vapeur d’eau (“respirable”) ventile la combinaison pour réduire le risque de stress thermique
- Sans silicone pour les applications de peinture par pulvérisation
- Certifiées antistatiques conformément à la norme EN 1149-5
Spécification
Combinaison de protection | |
Blanc | |
Élastique | |
Avec hotte | |
Fermeture éclair avant à 2 sens avec fermeture sous patte | |
Polyéthylène | |
0 |
Polypropylène/polyéthylène non tissé fondu-soufflé en polyéthylène | |
Élastiquées | |
Élastique, Boucles | |
Élastique, 3 panneaux | |
Lié | |
EN ISO 9237, EN 1149-5, EN 1073-2 | |
Comprend une capuche, des passe-doigts |