Learn More
Ansell™ Combinaisons Microgard™ 2300 Comfort avec capuche
Click to view available options
Dimensions:
Moyenne
Grande taille
XL
2XL
3XL
Description
- La combinaison Catégorie III avec capuche à 3 pièces garantit un bon ajustement avec les respirateurs avec demi-masque ou recouvrant tout le visage
- Élastique aux poignets, à la taille et aux chevilles.
- Les boucles élastiques empêchent le mouvement de la manchettes lorsque vous travaillez au-dessus de la tête Coutures liées jaunes
- Fermeture éclair à 2 sens avec rabat tempête refermable
- Panneau arrière SGS respirable.
- Capuche, bras, jambes et torse avant en tissu MICROGARD™ 2300
- Garantit l’absence de risque de délaminage si un porteur entre en contact avec une surface collante
- Le panneau arrière perméable à l’air et à la vapeur d’eau (“respirable”) ventile la combinaison pour réduire le risque de stress thermique
- Sans silicone pour les applications de peinture par pulvérisation
- Certifiées antistatiques conformément à la norme EN 1149-5
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
Dimensions | 3XL |
Matériau | Polypropylène/polyéthylène non tissé fondu-soufflé en polyéthylène |
Couleur | Blanc |
Type de taille | Élastiquées |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Élastique, Boucles |
Type de goulot | Avec hotte |
Hood Type | Élastique, 3 panneaux |
Type de bouchon | Fermeture éclair avant à 2 sens avec fermeture sous patte |