Learn More
Ansell™ Combinaisons Microgard™ 2000 Ts Plus avec capuche
Résistent à la saturation des produits chimiques liquides et filtrent 100 % des particules jusqu’à 0,01 μ. Ansell Edmont™ Microgard™ Ts Plus offre une barrière globale exceptionnelle contre la pulvérisation de liquides à faible risque et les particules fines.
665.00€
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
---|---|
Matériau | Film en polythélène microporeux |
Couleur | Blanc |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Élastique |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15526544
|
Ansell™
WH20T-00111-02 |
S |
665.00€
45 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15536544
|
Ansell™
WH20T-00111-03 |
Moyenne |
665.00€
45 pièces |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15546544
|
Ansell™
WH20T-00111-04 |
Grande taille |
665.00€
45 pièces |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15556544
|
Ansell™
WH20T-00111-05 |
XL |
665.00€
45 pièces |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15576544
|
Ansell™
WH20T-00111-07 |
3XL |
665.00€
45 pièces |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15566544
|
Ansell™
WH20T-00111-06 |
2XL |
665.00€
45 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Barrière éprouvée contre les produits chimiques liquides à faible concentration, les pesticides dilués, les risques biologiques particulaires et liquides
- Perméable à la vapeur d’eau (‘respirable’) pour réduire le risque de stress thermique
- Sans silicone pour les applications de peinture par pulvérisation
- Peu pelucheux pour réduire le risque de contamination dans les zones critiques
- Antistatiques conformément à la norme EN 1149-1
- Corps optimisé pour plus de confort et de sécurité pour les porteurs
- Élastique au niveau des poignets, de la capuche et des chevilles pour minimiser le risque de peluchage et de contamination croisée
- Les passe-pouce empêchent le mouvement de la manchettes lorsque vous travaillez au-dessus de la tête
- La mentonnière aide à réduire le risque de contamination croisée
Spécification
Combinaison de protection | |
Blanc | |
Élastique | |
Élastique, 3 panneaux | |
Cousu, Bordée avec un biais | |
Capuche avec mentonnière, passe-pouce | |
Comprend une capuche avec mentonnière, des passe-pouce |
Film en polythélène microporeux | |
Élastique | |
Avec hotte | |
Fermeture éclair avec rabat refermable | |
EN 14126, EN 1073-2, DIN 32781, EN 1149-1 | |
0 |