Learn More
Ansell™ Combinaisons Microgard™ 2000 Ts Plus avec capuche
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
2XL
3XL
Description
- Barrière éprouvée contre les produits chimiques liquides à faible concentration, les pesticides dilués, les risques biologiques particulaires et liquides
- Perméable à la vapeur d’eau (‘respirable’) pour réduire le risque de stress thermique
- Sans silicone pour les applications de peinture par pulvérisation
- Peu pelucheux pour réduire le risque de contamination dans les zones critiques
- Antistatiques conformément à la norme EN 1149-1
- Corps optimisé pour plus de confort et de sécurité pour les porteurs
- Élastique au niveau des poignets, de la capuche et des chevilles pour minimiser le risque de peluchage et de contamination croisée
- Les passe-pouce empêchent le mouvement de la manchettes lorsque vous travaillez au-dessus de la tête
- La mentonnière aide à réduire le risque de contamination croisée
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
Dimensions | 2XL |
Matériau | Film en polythélène microporeux |
Couleur | Blanc |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Élastique |
Type de goulot | Avec hotte |
Hood Type | Élastique, 3 panneaux |
Type de bouchon | Fermeture éclair avec rabat refermable |
Type de couture | Cousu, Bordée avec un biais |