Learn More
Ansell™ Combinaisons bleues Microgard™ 1500 Plus avec capuche
Offre une bonne barrière contre les particules telles que l’amiante, la poussière de brique et la poussière de ciment. Les combinaisons bleues Ansell Edmont™ Microgard™ 1500 Plus à capuche filtrent 99,9 % des particules >3μ.
254.00€ - 338.00€
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
---|---|
Matériau | SMS antistatique |
Couleur | Bleu |
Type de taille | Élastiquées |
Type de cheville | Élastique |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15506424
|
Ansell™
BL15S-00111-03 |
Moyenne |
338.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15596414
|
Ansell™
BL15S-00111-02 |
S |
338.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15516424
|
Ansell™
BL15S-00111-04 |
Grande taille |
338.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15526424
|
Ansell™
BL15S-00111-05 |
XL |
254.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15536424
|
Ansell™
BL15S-00111-06 |
2XL |
254.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15546424
|
Ansell™
BL15S-00111-07 |
3XL |
254.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Combinaison avec capuche à 3 pièces, coutures cousues, élastique au niveau de la capuche, de la taille, des poignets et des chevilles
- Fermeture éclair avant à 2 sens avec rabat-tempête refermable
- Tissu SMS avec traitement antistatique
- Respirant pour réduire le risque de stress thermique
- Sans silicone, ce qui est essentiel dans les applications de peinture par pulvérisation
- Corps optimisé pour plus de confort et de sécurité pour les porteurs
Spécification
Combinaison de protection | |
Bleu | |
Élastique | |
Avec hotte | |
Cousu | |
0 |
SMS antistatique | |
Élastiquées | |
Élastique | |
Élastique, 3 panneaux | |
EN ISO 13982-1, EN13034, EN1073-2, EN1149-5 |